Learn More
Koettermann™ Standard Hanging Cabinet, 1500x780x350mm
Koettermann™ Standard Hanging Cabinet, 1500x780x350mm provides suitable storage to accommodate a variety of laboratory needs.
513.00€ - 975.16€
Specifica
Dimensioni (P x L x A) | 350 x 1500 x 780 mm |
---|---|
N. di ripiani | 1 |
Product Type | Wall-mounted Cabinet |
Codice del prodotto | Marca | Tipo di sportello | Meccanismo di blocco | N. di sportelli | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di sportello | Meccanismo di blocco | N. di sportelli | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15753092
|
Koettermann™
307-00179 |
Sliding Glass Doors | Yes | 2 |
975.16€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15763092
|
Koettermann™
307-00180 |
Open Front/No Doors | No | None |
513.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Wall-mounted cabinet
- One shelf
- Side panels
Specifica
350 x 1500 x 780 mm | |
1 | |
Wall-mounted Cabinet |