Learn More
Koettermann™ Standard Hanging Cabinet, 900x630x366mm
Koettermann™ Standard Hanging Cabinet, 900x630x366mm provides suitable storage to accommodate a variety of laboratory needs.
581.00€ - 661.00€
Specifica
Dimensioni (P x L x A) | 366 x 900 x 630 mm |
---|---|
N. di sportelli | 2 |
N. di ripiani | 1 |
Product Type | Wall-mounted Cabinet |
Codice del prodotto | Marca | Meccanismo di blocco | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Meccanismo di blocco | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15783112
|
Koettermann™
307-00202 |
Yes |
661.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15773112
|
Koettermann™
307-00201 |
No |
581.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Wall-mounted cabinet
- Two doors
- One shelf
- Side panels
Specifica
366 x 900 x 630 mm | |
2 | |
1 | |
Wall-mounted Cabinet |