Learn More
Macherey-Nagel™ Standard Silica 60 Adsorbents
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Standard Silica 60 Adsorbent
Dimensione della confezione:
25kg
Specifica
Specifica
| Dimensione particelle | 0.04 to 0.063 mm |
| Dimensione del poro | ∼60 Å |
| Tecnica | Column Chromatography |
| Quantità | 25 kg |
| Assorbente | Silica 60 |
| Area della superficie (sistema metrico) | ∼500 m2/g |
| Tipo | Standard Silica 60 Adsorbent |