Learn More
Fisherbrand™ Ausilio per la posizione eretta in schiuma di PU, nero, con scivoli e anello per i piedi
Il supporto più flessibile per postazioni di lavoro sedute, in piedi e combinate. Questo poggiapiedi vanta una morbida imbottitura antiscivolo in schiuma PU, che offre la massima sicurezza e comfort. Offre una gamma particolarmente ampia di altezze che possono essere regolate in modo continuo.
Marca: Fisherbrand™ 9419-2000-525304
186.42 EUR valido fino al 2024-12-15
Usa il codice promo "21658" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Può essere utilizzato come sgabello da laboratorio o come ausilio per la posizione eretta.
- Con schienale integrato
- Rotazione a 360° del sedile
- Regolazione in altezza particolarmente ampia: altezza minima: serve come sgabello / altezza massima: serve come ausilio per stare in piedi
- Costruzione solida, estremamente robusta
- Garanzia di 10 anni
Specifica
Chair | |
510 to 780 mm | |
GS-mark for tested safety according to DIN 68877 | |
For standing work in the laboratory | |
Seat, gas spring, gas spring cover, 5-star foot base, glides | |
120 kg | |
10 years | |
Glides | |
Yes | |
Yes |
Black | |
Height adjustable | |
PU-foam | |
Aluminium, polished | |
Gas lift height adjustment | |
Adjustable from 510 to 780 mm | |
13 kg | |
640 mm | |
Yes | |
High Bench Height |
Meets biosafety level S1 and S2, GMP compliant