Learn More
Starch indicator solution 1%, Acculute Standard Volumetric Solution, Final Volume 1L, Thermo Scientific Chemicals
For Iodometric Titrations
104.52€ - 410.04€
Specifica
Materiale o nome chimico Starch indicator solution
CAS 9005-84-9, 7732-18-5
Forma fisica Liquid,For iodometric titrations
Intervallo percentuale saggio 100%
Numero MDL MFCD00082026
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11389329
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Alfa Aesar
088632.LQ
1 U
104.52€
1 unità
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
11399329
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
088632.LS
6 U
410.04€
6 unità
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Starch indicator 1% solution is used as an indicator for redox titrations. It is also used in the detection of end point in iodometric titration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Starch indicator solution
Liquid,For iodometric titrations
MFCD00082026
Starch: 20%; Water: 80%
9005-84-9, 7732-18-5
100%
Miscible with water.
17mm Hg at 20°C
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures