Learn More
Starch, pure, 1 wt.% aqueous solution; stabilized w. 100ppb HgI2
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Starch |
| CAS | 9005-84-9, 7732-18-5 |
| Forma fisica | Solution |
| Punti di ebollizione | 100.0°C |
| Formula molecolare | (C6H10O5)n |
| Numero MDL | MFCD00082026 |
| Densità | 1.0000g/mL |
| Quantità | 100 mL |
| Grado | Pure |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Vedi altri risultati |