Learn More
SI Analytics™ Starter Kit KF for Titronic™ 500, TitroLine™ 7000, 7500, 7750, 7800
Accessory item for KF titration
Marca:  SI Analytics™ 285221120
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 10588343
  • 84.35€ / Pezzo
Spedizione stimata: 07-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Starter kit KF
  • For use with Titronic 500, TitroLine 7000,7500, 7750, 7800
Specifica
Specifica
Starter kit KF
Molecular sieve, needles with syringes and glass wool
Titronic™ 500, TitroLine™ 7000, 7500, 7750, 7800