Learn More
asecos™ Steel Basin Shelf Levels
Código de producto. 17856566 Tienda Asecos Productos
Click to view available options
Peso (sistema metrico):
17 kg
18 kg
22 kg
27 kg
Tamaño de la unidad:
Pezzo
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17856566
Marca: asecos™ 27874
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
The Steel Basin Shelf Levels provide an additional storage level.
  • Incl. reinforcing traverses and locking pins
  • Blue-painted steel
Specifications
Colore Blu
Materiale Acciaio
Tipo Basin Shelf
Lunghezza (sistema imperiale) 39.37 in.
Lunghezza (sistema metrico) 1000.00 mm
Larghezza (sistema imperiale) 39.37 in.
Larghezza (sistema metrico) 1000.00 mm
Altezza (sistema imperiale) 2.56 in.
Altezza (sistema metrico) 65.00 mm
Profondità (sistema imperiale) 23.62 in.
Profondità (sistema metrico) 600.00 mm
Peso (sistema imperiale) 48.50 lb.
Peso (sistema metrico) 22 kg