Learn More
Nabertherm™ Steel Collecting Pans
Codice prodotto. 11939755 Sfoglia Tutto Nabertherm Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
15 cm
19 cm
22 cm
Profondità (sistema metrico):
13 cm
16 cm
23 cm
33 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11939755
Marca: Nabertherm™ 691400146
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Collecting pan for protection of the furnace and easy loading.
  • Tmax: 1100°C
  • Height: 20 mm
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Suitable for Furnaces: LE 6, L(T) 5, LV(T) 5
Temperatura (sistema metrico) 1100°C
Tipo Collecting Pan
Da utilizzare con (applicazione) Muffle Furnaces
Materiale Steel
Lunghezza (sistema metrico) 19 cm
Larghezza (sistema metrico) 17 cm
Altezza (sistema metrico) 2 cm
Profondità (sistema metrico) 16 cm