Learn More
R&L Enterprises™ Supporto per cilindro a gas in acciaio
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità:
146 mm dia. cylinder
178 mm dia. cylinder
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Materiale | Acciaio |
| Capacità | 146 mm dia. cylinder |
| Product Type | Gas Cylinder Stand |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Cylinder |