Learn More
asecos™ Steel Grid Storage Level
Codice prodotto. 17836376 Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Click to view available options
Peso (sistema metrico):
8 kg
11 kg
12 kg
14 kg
Profondità (sistema metrico):
400.00 mm
600.00 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17836376
Marca: asecos™ 27877
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
The Steel Grid Storage Level provides an additional storage level.
  • Incl. reinforcing traverses and locking pins
  • Galvanised steel
Specifica
Materiale Acciaio
Tipo Storage Level
Lunghezza (sistema imperiale) 39.37 in.
Lunghezza (sistema metrico) 1000.00 mm
Larghezza (sistema imperiale) 39.37 in.
Larghezza (sistema metrico) 1000.00 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.79 in.
Altezza (sistema metrico) 20.00 mm
Profondità (sistema imperiale) 15.75 in.
Profondità (sistema metrico) 400.00 mm
Peso (sistema imperiale) 17.64 lb.
Peso (sistema metrico) 8 kg