Learn More
asecos™ Steel Grid Storage Level
Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Click to view available options
Peso (sistema metrico):
8 kg
11 kg
12 kg
14 kg
Profondità (sistema metrico):
400.00 mm
600.00 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Incl. reinforcing traverses and locking pins
- Galvanised steel
Specifica
Specifica
| Materiale | Acciaio |
| Tipo | Storage Level |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 39.37 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 1000.00 mm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 39.37 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 1000.00 mm |
| Profondità (sistema imperiale) | 23.62 in. |
| Profondità (sistema metrico) | 600.00 mm |
| Peso (sistema imperiale) | 17.64 lb. |
| Peso (sistema metrico) | 8 kg |