Learn More
Bochem™ Aste in acciaio
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
1000 mm
1500 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- For use with stand bases
- M10 Thread
- Zincked steel
Specifica
Specifica
| Materiale | Acciaio |
| Lunghezza (sistema metrico) | 1000 mm |
| Product Type | Asta |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per stativi con filettatura M10 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Stativi con filettatura M10 |
| Quantità | 1 ciascuno |