Learn More
asecos™ Steel Safety Canister
The Steel Safety Canister is ideal for the safe distribution and dosing of flammable liquids.
Marca:  asecos™ 36476
Codice prodotto. 17806356
  • 106.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 13-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Incl. multilingual safety sticker for content labelling, safe distribution and dosing of flammable liquids, with fine dosing tap made of stainless steel (1.4301)
  • Incl. ventilation, NBR seals, integrated flame arrester and plastic protective ring
Specifica
Specifica
2.6 gal.
Giallo
9.61 in.
9.49 in.
5.73 lb.
10 L
Acciaio
244.00 mm
241.00 mm
2.6 kg