Learn More
asecos™ Steel Safety Canister
The Steel Safety Canister is ideal for the safe distribution and dosing of flammable liquids.
Marca:  asecos™ 36477
Codice prodotto. 17836416
  • 112.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 13-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Incl. multilingual safety sticker for content labelling, safe distribution and dosing of flammable liquids, with fine dosing tap made of stainless steel (1.4301)
  • Incl. ventilation, NBR seals, integrated flame arrester and plastic protective ring
Specifica
Specifica
5.3 gal.
Giallo
12.13 in.
10.67 in.
8.16 lb.
20 L
Acciaio
308.00 mm
271.00 mm
3.7 kg