Learn More
asecos™ Steel Safety Canister with Dosing Tap
The Steel Safety Canister is ideal for the safe distribution and dosing of flammable liquids.
Marca:  asecos™ 23128
Codice prodotto. 17866516
  • 118.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 13-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • With fine dosing tap made of stainless steel (1.4301), incl. vent, PTFE seal, integrated flame barrier (removable) and plastic protective ring
  • Incl. multilingual safety sticker to designate the contents
Specifica
Specifica
1.3 gal.
Giallo
8.39 in.
14.57 in.
2.84 lb.
5 L
Acciaio
213.00 mm
370.00 mm
1.29 kg