Learn More
Fisherbrand™ Anelli di supporto in acciaio
Agevola il collegamento ai supporti con anelli. Gli anelli di supporto in acciaio con asta Fisherbrand™ sono realizzati in acciaio dolce rivestito.
12.75€ - 17.15€
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12388149
|
Fisherbrand™
2010/11 |
100 mm |
14.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12976836
|
Fisherbrand™
2010/14 |
127 mm |
12.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12986836
|
Fisherbrand™
2010/17 |
150 mm |
17.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12956836
|
Fisherbrand™
2010/5 |
70 mm |
12.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12946836
|
Fisherbrand™
2010/2 |
50 mm |
16.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Filettate
- La lunghezza delle aste non comprende la filettatura
Specifica
Acciaio | |
Anello per supporto |