Learn More
Kern Sohn Stereomicroscopio zoom OZM
First-class optics and strong illumination combined with a high level of flexibility.
1417.80€ - 1764.60€
Specifica
Tensione 230 V
Potenza di ingrandimento 0.7X to 4.5X
Tipo di illuminazione LED
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Head Style Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Head Style Prezzo Quantità e disponibilità  
17359541
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Kern Sohn
OZM 542
Binocular
1417.80€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17369541
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Kern Sohn
OZM 544
Trinocular
1764.60€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • The KERN OZM-5 series is a range of excellent stereo zoom microscopes with above-average optical features.
  • The ergonomic shape allows a simple, effortless working over a period of several hours.
  • The extraordinarily strong and continuously dimmable 3W LED incident and transmitted illumination ensures a flexible and particularly good level of illumination for your sample.
  • With its large working distance, an extra large field of view and its brilliant resolution, the KERN OZM provides sharp, high-contrast, colour-true images.
  • The zoom objective offers you continuous magnification from 7×–45×.
  • The pillar stand is particularly flexible due to its variable and sturdy adjustment mechanism and therefore enables ergonomic working procedures.
  • A large selection of eyepieces, (universal) stands, a darkfield kit, external illumination units as well as auxiliary objectives and more are available as accessories
  • A protective dust cover, eye cups, as well as multi-lingual user instructions are included in the scope of delivery.
  • Scope of application: in vitro fertilisation, detection of parasites, zoology and botany, tissue preparation, section, quality control, Electronics and semiconductor industry, assembly and repair
  • Applications/Samples: Samples with focus on three-dimensional impression, zoom with variable magnification (depth, thickness), e.g. insects, seeds, circuit boards, components
Specifica
Specifica
230 V
0.7X to 4.5X
LED
Documenti
Product Certifications
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.