Learn More
Merck Sgancio rapido Stericup - GP radio sterilizzato
Per applicazioni a filtro sterile.
Marca: Merck S2GPU05RE
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.43800kg
Descrizione
- Il sistema di filtrazione a vuoto combina un'unità di filtrazione per flacone Steritop da 500 ml che utilizza una membrana Express PLUS in PES con pori della dimensione di 0.22μm per il flusso rapido, con una beuta di raccolta da 500 ml.
- Per la sterilizzazione di terreni di coltura di tessuti, proteine e DNA.
Specifica
Trasparente con adattatore blu | |
Polietersulfone (PES) | |
Sterile | |
Sterilizzazione dei terreni di coltura dei tessuti, proteine e DNA | |
Bottle Top Filter | |
2.4 ml | |
50 mL | |
12.5 cm |
Single-use | |
0.22 μm | |
40 cm2 | |
45 °C | |
10 mL | |
500 ml | |
263 mm |