Learn More
Contec™ CyChlor sterile
Pronto all'uso ed efficace contro batteri e lieviti in soli 3 minuti. La soluzione sterile Contec™ CyChlor è un nuovo disinfettante ad ampio spettro progettato per l'uso quotidiano.
209.00€ - 242.00€
Specifica
Product Type | Disinfectant |
---|---|
Forma | Liquid |
pH | 3 to 6 |
Sterilità | Sterile |
Aspetto | Colorless |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15959875
|
Contec™
SBC100CC |
1 L |
209.00€
6 bottiglie |
Spedizione stimata: 04-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15969875
|
Contec™
SBC500CC |
5 L |
242.00€
2 bottiglie |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- L'efficacia ad ampio spettro in 3 minuti consente di risparmiare tempo dedicato alla biodecontaminazione
- Filtrato a 0.2 micron e riempito in un ambiente di grado A per garantire che il prodotto sia privo di contaminazione e particolati
- Adatto per camere sterili di grado A e B
Specifica
Disinfectant | |
3 to 6 | |
Colorless | |
Camere sterili di grado A e B | |
Fluid | |
Limited-use | |
No |
Liquid | |
Sterile | |
Not Autoclavable | |
Clear | |
Contenitore con tappo | |
Filtered |