Learn More
Fisherbrand™ Pipette di trasferimento graduate sterili
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
3 ml
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
155 mm
Volume (sistema metrico) di erogazione:
33 μL
40 μL
Tipo di imballaggio:
25 inner packs of 20
50 inner packs of 10
Individually Wrapped
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Specifica
Specifica
| Materiale | LDPE |
| Gocce/mL | 25 |
| Graduato | Sì |
| Graduazioni | 0.5 mL |
| Quantità | Confezione da 500 |
| Volume (sistema metrico) di erogazione | 40 μL |
| Tipo di imballaggio | 25 inner packs of 20 |
| Volume (sistema metrico) | 3 ml |
| Lunghezza (sistema metrico) | 155 mm |
| Tipo | Pipetta di trasferimento |