Learn More
Fisherbrand™ Pipette di trasferimento graduate sterili
Codice prodotto. p-8000480 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
3 ml
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
155 mm
Volume (sistema metrico) di erogazione:
33 μL
40 μL
Tipo di imballaggio:
25 inner packs of 20
50 inner packs of 10
Individually Wrapped
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 13489108
Edge
Made up of low density polyethylene.
  • Transparent in color
  • Contains graduations
  • Sterile
Specifica
Materiale LDPE
Gocce/mL 30
Graduato
Graduazioni 1 ml
Quantità Confezione da 500
Volume (sistema metrico) di erogazione 33 μL
Tipo di imballaggio Individually Wrapped
Volume (sistema metrico) 1 mL
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Tipo Pipetta di trasferimento