Learn More
WLD Tec™ Ansa di inoculazione sterile
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
3 mm
5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Specifica
Specifica
| Monouso | Sì |
| Diameter (Metric) Inside | 5 mm |
| Materiale | Stainless Steel |
| Sterilità | Sterile |
| Product Type | Inoculating Loop |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Per uso in laboratorio e ricerca |
| Quantità | Confezione da 10 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Laboratory and Research use |