Learn More
Microspec™ Sterile Plastic Inoculation Loops (Volume: 10μL)
Click to view available options
Quantità:
16000
50 Bags of 20
50 Pouches of 20
800 Pouches of 20
Tipo di imballaggio:
Microseal Pouch
Plastic Vial
Sterilità:
Aseptically Manufactured
Gamma-irradiated
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 16000
Descrizione
- High Impact Polystyrene construction
- Full length to avoid contamination
- Disposable
- Sterile, aseptically manufactured
- Medium rigidity
- Culture loops (Length: 200mm)
- Smooth edges to avoid tearing and digging in agar
- Volume: 10μL
- Color: Blue
Specifica
Specifica
| Monouso | Single-use |
| Volume | 10 μL |
| Diameter (English) Inside | 0.18 in. |
| Diameter (Metric) Inside | 4.5 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 7.87 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 200 mm |
| Materiale | High-impact Polystyrene |
| Sterilità | Aseptically Manufactured |
| Colore | Blue |
| Product Type | Plastic Culture Loops |
| Vedi altri risultati |