Learn More
Microspec™ Sterile Plastic Inoculation Loops (Volume: 5μL)
Codice prodotto. 15722115
Click to view available options
Quantità:
50 Pouches of 20
800 Pouches of 20
Tipo di imballaggio:
Grip Seal Bag
Microseal Pouch
Sterilità:
Aseptically Manufactured
Gamma-irradiated
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 16000
Codice prodotto. 15722115
Marca: Microspec™ B1G
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Constructed of flexible polystyrene for optimum retrieval of an inoculum from a culture
  • High Impact Polystyrene construction
  • Full length to avoid contamination
  • Disposable
  • Sterile, aseptically manufactured
  • Medium rigidity
  • Culture loops (Length: 200mm)
  • Smooth edges to avoid tearing and digging in agar
  • Volume: 5μL
  • Color: Blue
Specifica
Monouso Single-use
Diameter (English) Inside 0.10 in.
Diameter (Metric) Inside 2.5 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 7.87 in.
Lunghezza (sistema metrico) 200 mm
Materiale High-impact Polystyrene
Sterilità Sterile
Colore Blue
Product Type Plastic Culture Loops
Lunghezza (sistema imperiale) maniglia 7.87 in.
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 200 mm
Quantità 800 Pouches of 20
Tipo di imballaggio Microseal Pouch
Calibrato Yes