Learn More
Corning™ Sterile Polypropylene Straight Containers
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
90 mL
300 mL
Diametro (sistema metrico):
31 mm
43 mm
75 mm
Altezza (sistema metrico):
78 mm
80 mm
88 mm
missing translation for 'unitSize'
pezzi 240
pezzi 350
pezzi 650
Description
- Auto-stable hinged-cap
- Lightweight and break-resistant
- Transparent or blue Polypropylene (PP)
- Sterile; not individually wrapped
Specifications
Specifications
| Materiale | Polypropylene |
| Sterilità | Sterile |
| Capacità (sistema imperiale) | 3 oz. |
| Capacità (sistema metrico) | 90 mL |
| Tipo di chiusura | Auto-stable Hinged Cap |
| Colore | Natural |
| Diametro (sistema metrico) | 43 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 80 mm |