Learn More
Corning™ Sterile Polypropylene Straight Containers
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-4429415
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
90 mL
300 mL
Diametro (sistema metrico):
31 mm
43 mm
75 mm
Altezza (sistema metrico):
78 mm
80 mm
88 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 240
pezzi 350
pezzi 650
Codice prodotto. 11703154
Marca: Corning™ FL30004
Edge
Quality sampling tools for secure sample retrieval and shipment
  • Auto-stable hinged-cap
  • Lightweight and break-resistant
  • Transparent or blue Polypropylene (PP)
  • Sterile; not individually wrapped
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Polypropylene
Sterilità Sterile
Capacità (sistema imperiale) 10.1 oz.
Capacità (sistema metrico) 300 mL
Tipo di chiusura Auto-stable Hinged Cap
Colore Natural
Diametro (sistema metrico) 75 mm
Altezza (sistema metrico) 88 mm