Learn More
Brand™ Provette cilindriche in polistirene
Codice prodotto. 10448692 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
16 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2000
Codice prodotto. 10448692
Marca: Brand™ 114715
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Trasparenti. Le provette per test cilindriche in polistirene BRAND™ hanno una forza RCF di max 3000.
  • Universali
  • RCF max: 3000
  • In polistirene trasparente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Trasparente
Descrizione 3000
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Materiale Polistirene
Imballaggio 2000Pack
Sterilità Non-sterile
Diametro (sistema metrico) 16 mm