Learn More
Corning™ Anse da inoculazione sterili in polistirene Gosselin™
In polistirene flessibile per il recupero ottimale di un inoculo da una coltura. Anse per inoculazione sterili in polistirene Gosselin™: una soluzione formidabile per il trasferimento di organismi microscopici, inoculi o strisci.
Marca: Corning™ OS10-02
198.27 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Polystyrene (PS) inoculating loops
- Spherical or needle extremity
- 1 μl or 10 μl
Specifica
10μL | |
Polistirene | |
Blu | |
3000/Pk. |
19.4 cm | |
Sterile | |
Anse per inoculazione | |
Sacchetto con chiusura a zip antimanomissione |