Learn More
Socorex™ Serbatoio sterile
Reduce spillage when pouring reagents out of the Socorex™ Sterile Multichannel Reagent Reservoir with pour-off spouts on all four corners. Its trough-within-a-trough design maximizes the amount of liquid accessible to pipet tips when using small amounts of reagent. It is available in 8-channel and 12-channel configurations.Made of polystyrene, it features a trough design and graduation marks on interior walls, .
41.00€ - 43.90€
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 40 ml |
---|---|
Materiale | Polystyrene |
Sterilità | Sterile |
Tipo | Vaschette per reagenti |
Imballaggio | Individually wrapped per sterilization |
Codice del prodotto | Marca | Canali | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Canali | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10409762
|
Socorex™
330.12.9 |
12 |
41.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10060401
|
Socorex™
330.08.9 |
8 |
43.90€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- U (rounded) bottom
- Single wrapped
- 48mL
- Extra-wide bench for rigidity and stability
- Lot number facilitates traceability.
Specifica
40 ml | |
Sterile | |
Individually wrapped per sterilization |
Polystyrene | |
Vaschette per reagenti | |
10/conf. |