Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubo in silicone
Use this tubing for biopharmaceutical applications. Versilic™ Sterile Silicone Tubing is biologically inert and does not inhibit cell culture. Stays flexible down to -50°C and maintains its chemical, mechanical and electrical performance up to +200°C.
53.30€ - 220.00€
Specifica
Product Type | Tubing |
---|---|
Sterilità | Sì |
Flexibility | Sì |
MaxOperatingTempMetric | 200 °C |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Diametro (sistema metrico) esterno | Overall Length (Metric) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Diametro (sistema metrico) esterno | Overall Length (Metric) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11741706
|
Saint Gobain Life Sciences
760110 |
1.5 mm | 3 mm | 50 m |
53.30€
50m |
Spedizione stimata: 09-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15640191
|
Saint Gobain Life Sciences
760230 |
3 mm | 6 mm | 10 m |
120.00€
50m |
Spedizione stimata: 06-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10256454
|
Saint Gobain Life Sciences
760160 |
2 mm | 4 mm | 50 m |
68.95€
50m |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11791706
|
Saint Gobain Life Sciences
760420 |
5 mm | 8 mm | 10 m |
76.75€
25m |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15650191
|
Saint Gobain Life Sciences
760440 |
5 mm | 10 mm | 10 m |
142.00€
25m |
Spedizione stimata: 09-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11701716
|
Saint Gobain Life Sciences
760510 |
6 mm | 10 mm | 25 m |
122.00€
25m |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
13190793
|
Saint Gobain Life Sciences
760570 |
7 mm | 10 mm | 10 m |
103.00€
25m |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
13130803
|
Saint Gobain Life Sciences
760650 |
8 mm | 12 mm | 25 m |
220.00€
25m |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Meets the European Pharmacopoeia requirements for silicone elastomer for closures and tubing, USP Class VI biological tests and ISO 10993 biocompatibility (systemic toxicity, irritation, sensitization, citotoxicity, hemocompatibility and Ames test)
- Meets FDA and BfR positive lists as well as food grade tests according to EC directives
- This CE marked tubing is a non-invasive medical device
- May be used for contact up to 29 days
- Peroxide-cured silicone
- Biological neutrality
- FDA/BfR
- US and European Pharmacopoeia
- Temperature resistance -50 to +200°C
Specifica
Tubing | |
Sì | |
Sì | |
200 °C |