Learn More
Gosselin™ Cucchiaio sterile Gosselin™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 mL
8 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
Descrizione
- Individually packaged
- Available in two different sizes
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 8 mL |
| Colore | White |
| Certificazione/Conformità | EC N°1935/2004, ISO 11137 |