Learn More
Bel-Art™ Sterileware™ Cross-Sectional Liquid Samplers
Codice prodotto. p-7214229 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
80 mL
225 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Codice prodotto. 16806926
Marca: Bel-Art™ F378740450
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
The integrated valve of this sterile tool closes as it is pushed against a container bottom securing the sample for withdrawal. Sample can then be poured from the top of the tool into your sample container.
  • Provides effective cross-sectional sampling of liquids and light creams
  • Reaches bottom of container while keeping hand clear of container top
  • Diameter allows for use through drum bunghole or other small openings
  • Made from FDA and EU conforming materials; safe for food, drug and cosmetic use
  • High density polyethylene (HDPE) samplers heat sealed in individual polyethylene bags
  • Gamma irradiated sterile (SAL 10^-6)
  • Lot stamped for accurate tracing; shipped with a Certificate of Processing for Sterilization
Specifica
Product Type Liquid Sampler
Materiale HDPE
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 2.75 oz.
Capacità (sistema metrico) 80 mL
Quantità 20/Pk.
Diametro (sistema metrico) esterno 2.1 cm
Lunghezza (sistema metrico) 45 cm