Learn More
Bel-Art™ Sessole per campionatori in stirene sterile SP Scienceware™ Sterileware™
In plastica di polistirene. Le sessole per campionatori in stirene sterile SP Scienceware™ Sterileware™ sono progettate per raccogliere piccole quantità di materiale da campionare.
Marca: Bel-Art™ H36944-0010
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Manufactured from polystyrene plastic. SP Scienceware™ Sterileware™ Sterile Styrene Sampler Spoons are designed to gather small amounts of sample material.
- Sterile: individually packaged, sterilized by gamma irradiation, lot stamped for accurate lot tracing, and shipped with a Certificate of Processing for Sterilization
- FDA grade materials; safe for food, drug and cosmetic contact
- Long handle reaches easily into jars, bottles and othe confined areas, and minimizes the potential for personal contact with sampled material
- Overall length 17.8cm (7 in.)
Specifica
Cucchiaio per campioni | |
Certificato di sterilizzazione | |
1 oncia | |
Sì | |
Bianco | |
Progettata per raccogliere piccole quantità di materiale da campionare | |
17,8 x 3 cm | |
17,8 cm | |
3 cm |
Polistirene | |
Lunga | |
4,93 ml | |
Sterile | |
FDA | |
10/Pk. | |
7 in. | |
1,18 in. |