Learn More
Thermo Scientific™ Sacchetti per autoclave Sterilin™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-4521483
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
601 x 406 mm
610 x 406mm
610 x 406 mm
660 x 305mm
660 x 305 mm
810 x 610mm
810 x 610 mm
Materiale:
HDPE
HDPE (polietilene ad alta densità)
PP (polipropilene)
N. per custodia:
200
500
Dimensione della confezione:
pezzi 200
pezzi 500
Codice prodotto. 11399093
Marca: Thermo Scientific™ 50917
I sacchetti per autoclave Sterilin sono robusti sacchetti monouso, con simbolo di rischio biologico in blu, ideati per lo smaltimento di rifiuti contaminati in autoclave o inceneritore.
I sacchetti per autoclave Sterilin Thermo Scientific™ sono robusti sacchetti monouso, con simbolo di rischio biologico in blu, ideati per lo smaltimento di rifiuti contaminati in autoclave o inceneritore.
NON DISPONIBILE IN AMERICA
  • HDPE bags are suitable for sterilization at 121°C and polypropylene bags are suitable for the inactivation of particularly resistant biological waste at 135°C
  • Convenient “tissue box” cartons dispense bags individually
  • Coated wire stands or cardboard holders available for use with autoclave bags
Ordering Alerts:
Not available in all geographic regions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Autoclave bags (HDPE)
Materiale HDPE
N. per custodia 200
Temperature Range (Metric) 121°C
Dimensioni (L x P) 660 x 305mm
Lunghezza (sistema imperiale) 26 in.
Lunghezza (sistema metrico) 660 mm
Larghezza (sistema imperiale) 12in.
Larghezza (sistema metrico) 305 mm