Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Black and White Microtiter™ Plates
Perform both fluorescence work and bioluminescence studies with 96-well Thermo Scientific™ Sterilin™ Black and White Microtiter™ plates.
68.50€ - 181.63€
Specifica
Formato | Standard |
---|---|
Matrice | 8 x 12 |
Imballaggio | 50 Cases, 5 Pk. |
Product Type | Microplate |
Materiale | Polistirene |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Sterilità | N. per custodia | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Sterilità | N. per custodia | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11359163
|
Thermo Scientific™
611F96BK |
Nero, piastra da 96 pozzetti, fondo piatto | Non-sterile | 50 |
181.63€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 04-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11718194
|
Thermo Scientific™
611F96WT |
Piastra bianca da 96 pozzetti, fondo piatto | Non-sterile | 50 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
Perform both fluorescence work and bioluminescence studies with 96-well Thermo Scientific™ Sterilin™ Black and White Microtiter™ plates. Supplied with no lid; if required, the 642000 lid is a suitable fit.
Features:- Black 96-well plates are ideal for fluorescence work where the pigment prevents cross-talk between the wells— low background fluorescence minimizes light scattering
- White 96-well plates are ideal for bioluminescence studies where the pigment aids reflectivity and sensitivity
- SBS compliant, ensuring suitable fit with all automation
- Manufactured from virgin polystyrene
- Supplied nonsterile, providing a medium binding surface
- Chimney well design to help reduce contamination
Ordering Information:
Supplied without a lid; if required, the 642000 lid is a suitable fit.
Specifica
Standard | |
50 Cases, 5 Pk. | |
Polistirene | |
Non-sterile | |
Flat Bottom (F-well) | |
5 |
8 x 12 | |
Microplate | |
96 | |
Non-treated | |
50 | |
50/Pk. |