Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Borosilicate Glass Culture Tubes
Rely on chemical and temperature resistant borosilicate glass culture tubes in your tough applications. Available with flat or round bottom, threaded to accept a screw cap.
1215.00€
Specifica
Tipo di design | Screw thread, culture |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass |
Sterilità | Non-sterile |
Autoclavabile | Autoclavable (121°C) |
Product Type | Culture Tube |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10313921
|
Thermo Scientific™
99449-13 |
7.5 mL | 100 mm | 250/Pk., 1000/Cs. |
1215.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 24-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Rely on chemical and temperature resistant borosilicate glass culture tubes in your tough applications. Thermo Scientific™ Sterilin™ Borosilicate Glass Culture Tubes are available with flat or round bottom, threaded to accept a screw cap.
NOT AVAILABLE IN AMERICA
- High resistance to temperature and chemical attack
- Ideal for use with samples sensitive to leaching from plastic tubes
- Tube profile screw thread, culture
- Supplied without caps; autoclavable caps available separately
- Autoclavable at 121°C
- Available in UK only
Specifica
Screw thread, culture | |
Non-sterile | |
Culture Tube |
Borosilicate Glass | |
Autoclavable (121°C) |