Learn More
Thermo Scientific™ Contenitori universali certificati Sterilin – RNase, DNase, DNA umano e apirogeni
GREENER_CHOICE
Use the most versatile container with a 25mL working volume. Ideal for the exacting requirements of molecular biology and genomic research applications.
237.00€ - 354.00€
Specifica
Product Type Universal Container
Closure Included Yes
Materiale Polypropylene
Forma Cylindrical
Capacità (sistema metrico) 25 mL
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Etichetta Materiale chiusura Sterilità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Etichetta Materiale chiusura Sterilità Prezzo Quantità e disponibilità  
15663934
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
30APPRN
No Label Polypropylene Aseptic Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15673934
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
30BPPRN
Yes, Graduated Polypropylene Sterili
294.00€
pezzi 400
15857531
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
30APPRN/IRR
No Label Polyethylene Sterile Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15867531
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
30BPPRN/IRR
Yes, Graduated Polyethylene Sterile
354.00€
pezzi 400
Descrizione
Descrizione
Manufactured under controlled cleanroom conditions, this clear robust RNase, DNase, human DNA and Pyrogen free polypropylene container has a wealth of features which make it a laboratory essential. With a working volume of 25mL and convenient self-standing conical base, it's perfect for a wide range of general laboratory uses from sample handling to centrifugation applications.
  • Free from RNase, DNase, human DNA and Pyrogens
  • ½ turn Quickstart cap for ease of handling
  • Excellent leakproof performance –Tested in accordance with BS EN ISO 6717
  • Validated as 95kPa compliant at ambient temperature
  • Available plain or with clear blue graduations and large white marking spot
  • Recommended rcf 3800 x g
  • Convenient self-standing conical base
  • Lot number on each container for traceability
  • Available non-sterile using controlled, automated clean room processes or sterile by irradiation
Specifica
Specifica
Universal Container
Polypropylene
25 mL
94 mm
9,500 x g
Yes
Cylindrical
31 mm
400/Cs.
Documenti
Product Certifications
*The term leakproof applies to Thermo Scientific Sterilin Containers which meet the leak test criteria in accordance with BS EN ISO 6717 using water and a coloured dye. Note: this test using other liquids may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Sterilin Containers under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Sterilin Containers are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their designated closures.