Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Clear Microtiter™ Plates
Store and transport samples or perform microbiology screenings, EIA/absorbance assays and serology work with 96-well Thermo Scientific™ Sterilin™ Clear Microtiter™ Plates.
53.00€ - 122.00€
Specifica
Colore | Clear |
---|---|
Product Type | Microplate |
Materiale | Polistirene |
No. of Wells | 96 |
N. per custodia | 50 |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Sterilità | N. per custodia | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Sterilità | N. per custodia | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11339163
|
Thermo Scientific™
611U96 |
Piastre di microtitolazione, trasparenti, fondo a U, NS | Non-sterile | 50 |
53.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11897403
|
Thermo Scientific™
611V96 |
Piastre di microtitolazione, trasparenti, fondo a V | Non-sterile | 50 |
53.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 23-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11349163
|
Thermo Scientific™
611F96 |
Piastre di microtitolazione, trasparenti, fondo piatto, NS | Non-sterile | 50 |
53.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11399153
|
Thermo Scientific™
612U96 |
Piastre di microtitolazione, trasparenti, fondo a U | Sterile | 50 |
122.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 09-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11309163
|
Thermo Scientific™
612V96 |
Piastre di microtitolazione, trasparenti, fondo a V | Sterile | 50 |
113.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 31-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11319163
|
Thermo Scientific™
612F96 |
Piastre di microtitolazione, trasparenti, fondo piatto | Sterile | 50 |
113.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11329163
|
Thermo Scientific™
642000 |
Coperchio piastra | Sterile | 50 |
97.90€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Store and transport samples or perform microbiology screenings, EIA/absorbance assays and serology work with 96-well Thermo Scientific™ Sterilin™ Clear Microtiter™ Plates. Supplied without lid; may be purchased separately. Not available in all geographic regions.
Features
- Manufactured from virgin polystyrene for excellent optical clarity
- Manufactured in ISO Class 7 Clean Room without surface treatment for a medium binding surface
- Available irradiated for sterility and a more hydrophilic surface, providing high binding
- Suitable for use at a wavelength of 340nm
- Minimizes the risk of contamination from surrounding wells with condensation rings on the lid raised well rims on the base.
- Ensures even temperature distribution around each well with a hanging well design
Easy Sample Identification
- Frosted writing area on the end wall
- Orientation corners
- Alphanumeric labeling
Note:
Plates are supplied without a lid (can be purchased separately).
Ordering Information:
Product is not available in all geographic regions.
Specifica
Clear | |
Polistirene | |
50 |
Microplate | |
96 |