Learn More
Piastre Petri in polistirene trasparenti Sterilin™ con tre aperture
Culture microorganisms on solid media using Thermo Scientific Sterilin Standard 90mm Petri Dishes. These shallow dishes maximize incubator space and feature a mirror finish that ensures high optical quality.
Marca: Thermo Scientific Sterilin 101VR20/C
117.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Manufactured from non-cytotoxic virgin polystyrene
- Ideal for use in automatic plate pourers
- For in vitro use only
- Triple vented—aids gaseous exchange; ideally suited for short-term work
Specifica
CE, 98/79/EC, BS611 part 2 | |
Polistirene | |
Sterili | |
For use in automatic plate pourers, for in vitro use only | |
16.2 mm |
Trasparente | |
Profilo rotondo | |
Piastra di Petri | |
500 Case | |
90 mm |
Titolo del prodotto
Piastre Petri in polistirene trasparenti Sterilin™ con tre aperture > Diametro: 90mm