Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Non-Pyrogenic Polystyrene Containers
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11329123
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
7 mL
30 mL
60 mL
100 mL
150 mL
250 mL
Materiale chiusura:
Metal
Metallo
Polietilene
Polipropilene
N. per custodia:
120/Cs.
200/Cs.
300/Cs.
400/Cs.
50/Cs.
700/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 120
pezzi 200
pezzi 300
pezzi 400
pezzi 50
pezzi 700
Codice prodotto. 11329123
Marca: Thermo Scientific™ 125PYR
Perform sterility and endotoxin tests with Thermo Scientific™ Sterilin™ Non-Pyrogenic Polystyrene Containers.
Perform sterility and endotoxin tests with Thermo Scientific™ Sterilin™ Non-Pyrogenic Polystyrene Containers.
NOT AVAILABLE IN AMERICA
  • Sterilized by gamma irradiation
  • Leak-tested in accordance with BS EN 14254 Annexe D
  • Labeled with lot numbers for full traceability
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Container
Closure Included Yes
Materiale Polistirene
Forma Cylindrical
Sterilità Sterile
Capacità (sistema metrico) 60 mL
Certificazione/Conformità A prova di perdite secondo l'allegato D della normativa BS EN 14254, marchio CE in conformità alla direttiva europea 98/79/EC.
Materiale chiusura Metallo
Descrizione Contenitore apirogeno
Diametro (sistema metrico) 44.5 mm
Altezza (sistema metrico) 61 mm
Etichetta Stampato
N. per custodia 300/Cs.