Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Non-Pyrogenic Polystyrene Containers
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
7 mL
30 mL
60 mL
100 mL
150 mL
250 mL
Materiale chiusura:
Metal
Metallo
Polietilene
Polipropilene
N. per custodia:
120/Cs.
200/Cs.
300/Cs.
400/Cs.
50/Cs.
700/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 120
pezzi 200
pezzi 300
pezzi 400
pezzi 50
pezzi 700
Descrizione
Perform sterility and endotoxin tests with Thermo Scientific™ Sterilin™ Non-Pyrogenic Polystyrene Containers.
NOT AVAILABLE IN AMERICA
- Sterilized by gamma irradiation
- Leak-tested in accordance with BS EN 14254 Annexe D
- Labeled with lot numbers for full traceability
Specifica
Specifica
| Product Type | Container |
| Closure Included | Yes |
| Materiale | Polistirene |
| Forma | Cylindrical |
| Sterilità | Sterile |
| Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
| Certificazione/Conformità | A prova di perdite secondo l'allegato D della normativa BS EN 14254, marchio CE in conformità alla direttiva europea 98/79/EC. |
| Materiale chiusura | Metallo |
| Descrizione | Contenitore apirogeno |
| Diametro (sistema metrico) | 49.5 mm |
| Vedi altri risultati |