Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Non-Pyrogenic Polystyrene Containers
GREENER_CHOICE
Perform sterility and endotoxin tests with Thermo Scientific™ Sterilin™ Non-Pyrogenic Polystyrene Containers.
Marca:  Thermo Scientific™ 165PYR
228.73 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21887" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11349123
  • 465.00€ / pezzi 120
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Perform sterility and endotoxin tests with Thermo Scientific™ Sterilin™ Non-Pyrogenic Polystyrene Containers.
NOT AVAILABLE IN AMERICA
  • Sterilized by gamma irradiation
  • Leak-tested in accordance with BS EN 14254 Annexe D
  • Labeled with lot numbers for full traceability
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Container
Polistirene
Sterile
Leak-tested in accordance with BS EN ISO 6717. Certified endotoxin free to levels <0.01EU/m.
Non-Pyrogenic Container
108 mm
120/Cs.
Yes
Cylindrical
150 mL
Metal
55 mm
Printed