Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Plastic Round Base Tubes
Avoid the hazards of glass with this safe, convenient alternative. Thermo Scientific™ Sterilin™ Plastic Round Base Tubes are manufactured from virgin polystyrene.
Marca:  Thermo Scientific™ RT25
Codice prodotto. 11708988
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Avoid the hazards of glass with this safe, convenient alternative. Thermo Scientific™ Sterilin™ Plastic Round Base Tubes are manufactured from virgin polystyrene and supplied nonsterile.
Not available in all geographic regions.
  • Suitable for samples ranging from 0.6 to 11mL
  • Supplied nonsterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Round Base Plastic Tubes
10 mm
Non-sterile
Polystyrene
500
2.7 mL