Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Polypropylene 30mL Universal Containers
GREENER_CHOICE
Secure excellent temperature and chemical resistance with the 95kPa compliant and CE marked 30mL leak-resistant container with Quickstart 1/2 turn cap.
151.20€ - 201.00€
Specifica
Product Type Container
Materiale Polypropylene
Forma Cylindrical
Capacità (sistema metrico) 30 mL
Tipo di chiusura Multi-Seal
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Descrizione Capacità (sistema metrico) Etichetta N. per custodia Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Capacità (sistema metrico) Etichetta N. per custodia Prezzo Quantità e disponibilità  
12663546
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
128B/P
Universal Container 30 mL Printed 400/Cs.
181.00€
pezzi 400
12673546
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
128C/P
Universal Container 30 mL Plain 400/Cs.
184.00€
pezzi 400
12683546
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
128BBAC/P
Universal Container with Boric 30 mL Printed 400/Cs.
201.00€
pezzi 400
12693546
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
128SB/P
Universal Container with Spoon 30 mL Printed 400/Cs. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Secure excellent temperature and chemical resistance with these 95kPa compliant 30mL leak-resistant Thermo Scientific™ Sterilin™ Polypropylene 30mL Universal Containers.
NOT AVAILABLE IN AMERICA
Features:
  • Leak-tested in accordance with BS EN ISO 6717
  • Recommended for centrifugation at 3,800 × g
  • Multi-seal cap 'QuickStart' for improved handling and unrivaled leak-free performance
  • Lot number printed on each container to aid full traceability
  • Labeled and available either undosed, dosed with boric acid preservative (0.4g) 
Ordering Alerts:
Not available in all geographic regions
Specifica
Specifica
Container
Cylindrical
Multi-Seal
94 mm
Polypropylene
30 mL
31 mm
400/Cs.