Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrene Containers, 60mL to 250mL
Contain samples in Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrene Containers with 60mL to 250mL capacities. Available with either plastic or metal flow seal caps.
88.50€ - 253.00€
Specifica
Product Type | Container |
---|---|
Closure Included | Yes |
Materiale | Polistirene |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Materiale chiusura | Etichetta | N. per custodia | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Materiale chiusura | Etichetta | N. per custodia | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11379123
|
Thermo Scientific™
125AM |
60 mL | Metallo | Nessuno | 300/Cs. |
137.00€
pezzi 300 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
11319143
|
Thermo Scientific™
125BM |
60 mL | Metallo | Stampato | 300/Cs. |
135.00€
pezzi 300 |
Spedizione stimata: 12-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
11339153
|
Thermo Scientific™
125CM |
60 mL | Metallo | Semplice | 300/Cs. |
144.00€
pezzi 300 |
Spedizione stimata: 05-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
11389123
|
Thermo Scientific™
125AP |
60 mL | Polietilene | Nessuno | 300/Cs. |
144.00€
pezzi 300 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
11788898
|
Thermo Scientific™
125BP |
60 mL | Polietilene | Stampato | 300/Cs. |
155.00€
pezzi 300 |
Spedizione stimata: 09-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
11708908
|
Thermo Scientific™
125CP |
60 mL | Polietilene | Semplice | 300/Cs. |
137.00€
pezzi 300 |
Spedizione stimata: 12-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
11399123
|
Thermo Scientific™
185AM |
100 mL | Metallo | Nessuno | 200/Cs. |
231.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 12-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
11349143
|
Thermo Scientific™
185BM |
100 mL | Metallo | Stampato | 200/Cs. |
253.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 17-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
11369143
|
Thermo Scientific™
185CM |
100 mL | Metallo | Semplice | 200/Cs. |
247.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 21-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
11309133
|
Thermo Scientific™
185AP |
100 mL | Polietilene | Nessuno | 200/Cs. |
228.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 12-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
11379143
|
Thermo Scientific™
185CP |
100 mL | Polietilene | Semplice | 200/Cs. |
247.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 12-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
11319133
|
Thermo Scientific™
165A |
150 mL | Metallo | Nessuno | 120/Cs. |
191.00€
pezzi 120 |
Spedizione stimata: 12-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
11389143
|
Thermo Scientific™
165B |
150 mL | Metallo | Stampato | 120/Cs. |
191.00€
pezzi 120 |
Spedizione stimata: 12-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
11399143
|
Thermo Scientific™
165C |
150 mL | Metallo | Semplice | 120/Cs. |
188.00€
pezzi 120 |
Spedizione stimata: 12-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
11329133
|
Thermo Scientific™
190A |
250 mL | Metallo | Nessuno | 50/Cs. |
88.50€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 12-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
11349153
|
Thermo Scientific™
190B |
250 mL | Metallo | Stampato | 50/Cs. |
94.75€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 12-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
12047492
|
Thermo Scientific™
190C |
250 mL | Metallo | Semplice | 50/Cs. |
96.30€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 29-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
11359143
|
Thermo Scientific™
185BP |
100 mL | Polietilene | Stampato | 200/Cs. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
Contain samples in Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrene Containers with 60mL to 250mL capacities. Available with either plastic or metal flow seal caps.
NOT AVAILABLE IN AMERICA
- Leak-tested in accordance with BS EN ISO 6717
- 125AM, 125BM and 125CM product certified 95kPa-compliant ensuring suitability for sample transport
Ordering Information:
Product is not available in North America.
Specifica
Container | |
Yes | |
Polistirene |