Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Quickstart Universal Polystyrene 30mL Containers
Secure excellent temperature and chemical resistance with these 95kPa compliant 30mL leak-resistant transport containers.
128.00€ - 223.00€
Specifica
Product Type | Universal Container |
---|---|
Materiale | Polystyrene |
Forma | Cylindrical |
Sterilità | Non-sterile |
Capacità (sistema metrico) | 30 mL |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Etichetta | N. per custodia | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Etichetta | N. per custodia | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11339133
|
Thermo Scientific™
128A |
Quickstart Universal Container | No Label | 400/Cs. |
223.00€
pezzi 400 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11319153
|
Thermo Scientific™
128C |
Quickstart Universal Container | Plain | 400/Cs. |
165.00€
pezzi 400 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11359133
|
Thermo Scientific™
128BBAC |
Quickstart Universal Container + boric acid | Printed | 400/Cs. | N/A | ||||
11339633
|
Thermo Scientific™
128B |
Contenitore universale Quickstart | Stampato | 400/Cs. |
165.00€
pezzi 400 |
Spedizione stimata: 20-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Secure excellent temperature and chemical resistance with these 95kPa compliant 30mL leak-resistant Thermo Scientific™ Sterilin™ Quickstart Universal Polystyrene 30mL Containers. Improved performance; easy to handle.
NOT AVAILABLE IN AMERICA
Features:
- 1/2-turn cap ensures improved end user handling
- Available pre-filled with boric acid (0.4g)
- Supplied in convenient shelf packs of 50
- Suitable for centrifugation at 3,800xg
- Lot number on each container aids full traceability
Ordering Alerts:
Not available in all geographic regions
Specifica
Universal Container | |
Cylindrical | |
30 mL | |
31 mm (cap), 24.5 mm (container) | |
400/Cs. |
Polystyrene | |
Non-sterile | |
Polypropylene | |
94 mm |