Learn More
Corning™ Provette per coltura monouso PYREX™ con estremità filettata
In vetro borosilicato per l'uso con campioni sensibili al rilascio da provette in plastica. Le provette per coltura filettate dal fondo arrotondato Corning™ Pyrex™ sono progettate per attività batteriologiche generiche e di coltura di tessuti.
75.42€ - 950.00€
Specifica
Tipo di design | Collo a vite |
---|---|
Materiale | Vetro borosilicato |
Monouso | Sì |
Da utilizzare con | Ideale per l'uso con campioni sensibili al rilascio da provette in plastica |
Tipo di etichetta | Nessuno |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11992298
|
Corning™
99449-16X |
15 ml | 125 mm |
378.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 03-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
13013083
![]() |
Corning™
99449-16X |
15 ml | 125 mm | N/A | ||||||
10406843
![]() |
Corning™
99449-16X |
15 ml | 125 mm |
481.12€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10633004
![]() |
Corning™
99449-13 |
7.5 ml | 100 mm |
441.09€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 16-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11962298
![]() |
Corning™
99449-13 |
7.5 ml | 100 mm |
303.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 28-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
13093073
![]() |
Corning™
99449-13 |
7.5 ml | 100 mm | N/A | ||||||
10170163
|
Corning™
99449-16 |
11.5 ml | 100 mm | N/A | ||||||
13003083
![]() |
Corning™
99449-16 |
11.5 ml | 100 mm |
121.10€
pezzi 250 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
10631854
![]() |
Corning™
99449-20 |
24 ml | 125 mm |
346.97€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 21-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11329263
|
Corning™
99449-20 |
24 ml | 125 mm |
950.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 03-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10776503
![]() |
Corning™
99449-20X |
30 mL | 150 mm |
395.48€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 21-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11349263
|
Corning™
99449-20X |
30 mL | 150 mm |
511.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 03-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10745763
![]() |
Corning™
99449-16XX |
19 ml | 150 mm | N/A | ||||||
11912308
|
Corning™
99449-16XX |
19 ml | 150 mm |
407.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 03-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Possono essere prontamente utilizzate in pressoché qualsiasi procedura di analisi da cellulare a chimica
- Realizzate in vetro borosilicato Pyrex® chimicamente inerte
- La base e lo spessore delle pareti uniformi riducono il rischio di rottura dovuto a sbalzo termico e prevengono la deformazione o il piegamento
- Tappi a vite fenolici disponibili (separatamente) con rivestimento in PTFE per sterilizzazione in autoclave o rivestimento di gomma per sterilizzazione ad aria calda
- Fornite in comode quantità a scaffale
Specifica
Collo a vite | |
Sì | |
Nessuno | |
Non-sterile | |
No |
Vetro borosilicato | |
Ideale per l'uso con campioni sensibili al rilascio da provette in plastica | |
Sfuso | |
Sì | |
Culture Tube |
Titolo del prodotto
Corning™ Provette per coltura monouso PYREX™ con estremità filettata