Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Silicone Stoppers
Guarantee a tight, reliable seal for your glass and plastic flasks. Suitable for use in various applications.
Marca:  Thermo Scientific™ TSRBGE013
Codice prodotto. 12842913
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Guarantee a tight, reliable seal for your glass and plastic flasks. Suitable for use in various applications. Thermo Scientific™ Sterilin™ Silicone Stoppers are suitable for use over a wide temperature range: -50° to +200°C.
  • Suitable for sealing glass and plastic flasks
  • Suitable for use over a wide temperature range: -50° to +200°C
  • Autoclavable
Compliance
  • Material from which the product is made is compliant with FDA-CFR 21 Part 177.2600 Food Contact
Ordering Information
  • Additional sizes available. Please contact Customer Service for more details. Not available in all geographic regions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
13 mm
Silicone
10
Autoclavable
13 mm
16 mm
24 mm
-50°C to +200°C