Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ Bio Sample Spoons
Manufactured from renewable raw materials and can be completely recycled. SteriPlast™ Bio Sample Spoons still have all the suitable properties of conventional polyethylene.
92.45€ - 94.85€
Specifica
Product Type | Spoon |
---|---|
Materiale | Green Polyethylene (Made From Renewable Raw Materials) |
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Monouso | Recyclable |
Sterilità | Sterile |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15386337
|
Buerkle™
5379-1011 |
2.5 mL | 127 mm |
94.85€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15331776
|
Buerkle™
5379-1012 |
10 mL | 170 mm |
92.45€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Product and packaging made of renewable raw materials
- "Green" PE, white
- Individually packaged and sterilised by gamma rays
- Production and packaging according to clean room class 7
- EU foodstuffs and FDA approval
- Two sizes available: 2.5mL (teaspoon) and 10mL (tablespoon)
Specifica
Spoon | |
Not Autoclavable | |
Sterile | |
Sampling Powders, Granulates, and Fluids |
Green Polyethylene (Made From Renewable Raw Materials) | |
Recyclable | |
White |